1,4-Dibromoctafluorbutan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dibromoperfluorobutane
PC2279G-25G PC2279G-5G PC2279G-100G
APOSPC2279G-25GEA 985 DKK
APOSPC2279G-25G APOSPC2279G-5G APOSPC2279G-100G
1,4-Dibromoctafluorbutan 98%
1,4-Dibromooctafluorobutane
Formel: C₄Br₂F₈
Kogepunkt: 96…98 °C
Massefylde: 2,0979 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153112
CAS-nummer: 335-48-8