3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 273 DKK
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.1145 g/mol
Smeltepunkt: 78…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368750
CAS-nummer: 567-63-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III