1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2269-25G PC2269-5G
APOSPC2269-25GEA 2280 DKK
APOSPC2269-25G APOSPC2269-5G
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane
Formel: C₄Br₂F₆
Kogepunkt: 96,7 °C
Massefylde: 2,174 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236658
CAS-nummer: 377-40-2