3,5-Dibrom-1-Fluorbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
PC2260E-100G PC2260E-25G PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA 295 DKK
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibrom-1-Fluorbenzen 97%
3,5-Dibrom-1-Fluorbenzen
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formel: C₆H₃Br₂F
Molekylvægt: 253.9 g/mol
Kogepunkt: 204…206 °C/768mmHg
Massefylde: 2.018 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061119
CAS-nummer: 1435-51-4