1-Brom-4-Fluor-2-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
PC2256-100G PC2256-25G PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA 436 DKK
APOSPC2256-100G APOSPC2256-25G APOSPC2256-5G
1-Brom-4-Fluor-2-nitrobenzen 98%
1-Brom-4-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Kogepunkt: 148…150 °C/35mmHg
Smeltepunkt: 39…42 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055530
CAS-nummer: 446-09-3
EINECS: 207-160-2