2,6-Dibrom-4-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 317 DKK
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibrom-4-Fluoranilin 98%
2,6-Dibrom-4-Fluoranilin
Formel: C₆H₄Br₂FN
Molekylvægt: 268.91 g/mol
Kogepunkt: 277
Smeltepunkt: 63…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041445
CAS-nummer: 344-18-3