2,4-Dibrom-6-Fluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 436 DKK
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibrom-6-Fluoranilin 97%
2,4-Dibrom-6-Fluoranilin
Formel: C₆H₄Br₂FN
Molekylvægt: 268.91 g/mol
Kogepunkt: 277
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042230
CAS-nummer: 141474-37-5