1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoro(1,6-dibromohexane)
PC2253H-25G PC2253H-5G PC2253H-1G
APOSPC2253H-25GEA 3030 DKK
APOSPC2253H-25G APOSPC2253H-5G APOSPC2253H-1G
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formel: C₆Br₂F₁₂
Kogepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153110
CAS-nummer: 918-22-9