1,1-Dibromdifluorethylen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 1730 DKK
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromdifluorethylen 97%
1,1-Dibromdifluorethylen
Formel: C₂Br₂F₂
Molekylvægt: 221.83
Kogepunkt: 66.2 °C/700mmHg
Massefylde: 2.29 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 430-85-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III