1,3-Dibrom-1,1-difluorbutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 5930 DKK
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibrom-1,1-difluorbutan 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formel: C₄H₆Br₂F₂
Kogepunkt: 60…61 °C/50mmHg
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 406-42-8