1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA 186 DKK
APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen 98%
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271.89 g/mol
Kogepunkt: 208
Smeltepunkt: 34 °C
Flammepunkt: 44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009890
CAS-nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III