Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 2650 DKK
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Molekylvægt: 468.34 g/mol
Smeltepunkt: 159 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00143752
CAS-nummer: 99326-34-8