Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
PC2197-500MG PC2197-1G
APOSPC2197-500MGEA 4220 DKK
APOSPC2197-500MG APOSPC2197-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Ir
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079664
CAS-nummer: 35138-23-9