2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 589 DKK
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluen 98%
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Molekylvægt: 303.9 g/mol
Smeltepunkt: 46…48 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013554
CAS-nummer: 7657-09-2