2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 414 DKK
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formel: C₆H₄F₄N₂
Molekylvægt: 180.11 g/mol
Smeltepunkt: 131…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039764
CAS-nummer: 1198-63-6