4'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 1340 DKK
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
4'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Molekylvægt: 222.59 g/mol
Smeltepunkt: 61…63 °C
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094146
CAS-nummer: 129825-11-2