α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluen 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC2168-100G PC2168-25G PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA 1640 DKK
APOSPC2168-100G APOSPC2168-25G APOSPC2168-5G
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluen 97+%
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluen
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molekylvægt: 176.14
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042456
CAS-nummer: 368-71-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III