2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2165-1G PC2165-25G PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA 415 DKK
APOSPC2165-1G APOSPC2165-25G APOSPC2165-5G
2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClFIO
Smeltepunkt: 27…30 °C
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094145
CAS-nummer: 186584-73-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II