2-Brom-4,6-difluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 5190 DKK
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Brom-4,6-difluorphenol 97%
2-Brom-4,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Kogepunkt: 153…154 °C
Massefylde: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070752
CAS-nummer: 98130-56-4