1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC2151-1G
PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA
436
DKK
APOSPC2151-1G
APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formel:
C₇H₂F₁₀O₂ Kogepunkt: 98…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040961 CAS-nummer: 20583-66-8 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |