7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Fluoroindan-1-one
PC2136-1G PC2136-5G
APOSPC2136-1GEA 273 DKK
APOSPC2136-1G APOSPC2136-5G
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Formel: C₉H₇FO
Molekylvægt: 150.1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368749
CAS-nummer: 651735-59-0