α-Brom-4-Chlor-2-Fluortoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 262 DKK
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Brom-4-Chlor-2-Fluortoluen 99%
α-Brom-4-Chlor-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₅BrClF
Kogepunkt: 114…118 °C/15mmHg
Massefylde: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831105
CAS-nummer: 71916-82-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II