4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2108B-10G PC2108B-1G PC2108B-5G
APOSPC2108B-10GEA 861 DKK
APOSPC2108B-10G APOSPC2108B-1G APOSPC2108B-5G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Kogepunkt: 75…77 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153107
CAS-nummer: 13600-43-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III