1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 218 DKK
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 89…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204218
CAS-nummer: 175277-71-1