4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2106-1G PC2106-5G PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA 656 DKK
APOSPC2106-1G APOSPC2106-5G APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052360
CAS-nummer: 97760-99-1