4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 2730 DKK
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052844
CAS-nummer: 175277-96-0