4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)benzonitrile
PC2103D-10G PC2103D-1G PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA 1250 DKK
APOSPC2103D-10G APOSPC2103D-1G APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Formel: C₁₃H₇F₃N₂O
Molekylvægt: 264.21 g/mol
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173780
CAS-nummer: 175277-01-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III