2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 164 DKK
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇HCl₂F₃N₂
Smeltepunkt: 35…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084977
CAS-nummer: 13600-42-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III