Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210080-1G PC210080-500MG
APOSPC210080-1GEA 3250 DKK
APOSPC210080-1G APOSPC210080-500MG
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11616895
CAS-nummer: 148541-70-2