4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC210032-25G PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA 4650 DKK
APOSPC210032-25G APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16658618
CAS-nummer: 41860-64-4