2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210031-1G PC210031-500MG PC210031-5G PC210031-25G
APOSPC210031-1GEA 480 DKK
APOSPC210031-1G APOSPC210031-500MG APOSPC210031-5G APOSPC210031-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₂ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15526908
CAS-nummer: 791644-48-9