Kobber(II)fluorid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 2840 DKK
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Kobber(II)fluorid, anhydrous 99%
Kobber(II)fluorid
Formel: CuF₂
Molekylvægt: 101.54 g/mol
Kogepunkt: 950
Smeltepunkt: 950 °C (dec.)
Massefylde: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02704