Cobalt(II)fluorid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 1260 DKK
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II)fluorid, anhydrous 99%
Cobalt(II) fluoride
Formel: CoF₂
Molekylvægt: 96.93 g/mol
Kogepunkt: 1400 °C
Smeltepunkt: 1200 °C
Massefylde: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010941
CAS-nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 13,02465