1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 317 DKK
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Smeltepunkt: 63…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173934
CAS-nummer: 132834-59-4