1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2076-1G PC2076-10G PC2076-5G
APOSPC2076-1GEA 436 DKK
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G APOSPC2076-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Formel: C₇H₇ClF₃N₃
Kogepunkt: 72 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052293
CAS-nummer: 138949-13-0