4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2075N-1G PC2075N-25G PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA 852 DKK
APOSPC2075N-1G APOSPC2075N-25G APOSPC2075N-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134578
CAS-nummer: 23779-97-7