4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 164 DKK
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006775
CAS-nummer: 346-55-4