4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 1320 DKK
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153106
CAS-nummer: 49713-56-6