3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2075JK-1G PC2075JK-5G PC2075JK-10G
APOSPC2075JK-1GEA 164 DKK
APOSPC2075JK-1G APOSPC2075JK-5G APOSPC2075JK-10G
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅ClF₃N₃
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067865
CAS-nummer: 89570-82-1