2-Chlor-3-trifluormethylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 545 DKK
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molekylvægt: 181.54 g/mol
Kogepunkt: 166…168 °C
Smeltepunkt: 36…40 °C
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042223
CAS-nummer: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1 II