N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2074T-1G PC2074T-5G PC2074T-10G
APOSPC2074T-1GEA 491 DKK
APOSPC2074T-1G APOSPC2074T-5G APOSPC2074T-10G
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formel: C₈H₆ClF₃N₂S
Molekylvægt: 254.66 g/mol
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041155
CAS-nummer: 21714-35-2