4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 752 DKK
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NS
Kogepunkt: 248…251 °C
Smeltepunkt: 34…36 °C
Massefylde: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041090
CAS-nummer: 23163-86-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II