4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylisocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 492 DKK
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylisocyanat 97%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molekylvægt: 221.57 g/mol
Kogepunkt: 114…115 °C/10mmHg
Massefylde: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013873
CAS-nummer: 16588-69-5
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III