2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 933 DKK
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
Kogepunkt: 80…85 °C/0,25mmHg
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052916
CAS-nummer: 86398-98-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III