4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 1150 DKK
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067733
CAS-nummer: 175135-13-4