2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 164 DKK
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 97%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Molekylvægt: 279.07
Kogepunkt: 70…71 °C/0.5mmHg
Smeltepunkt: 37…39 °C
Massefylde: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052912
CAS-nummer: 175205-54-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III