2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 164 DKK
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Molekylvægt: 222.59 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C/6mmHg
Massefylde: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91.1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045092
CAS-nummer: 71648-45-8