2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 436 DKK
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formel: C₄H₆ClF₃O
Kogepunkt: 82 °C/630mmHg
Massefylde: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00018849
CAS-nummer: 310-71-4
UN nummer: 3271
ADR: 3,II