2-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 505 DKK
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 95%
2-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972665
CAS-nummer: 58458-14-3