5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G PC2034-250MG PC2034-5G PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA 1480 DKK
APOSPC2034-1G APOSPC2034-250MG APOSPC2034-5G APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formel: C₈H₅F₆NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972664
CAS-nummer: 104678-68-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III